Få mere at vide
Kaliumchlorat, 99+%
Beskrivelse
Kaliumchlorat bruges til tekstiltryk og farvning, som desinfektionsmiddel, til fremstilling af anilinsort og andre farvestoffer. Det kan bruges som en kilde til ilt og også bruges i pyroteknik og kemi demonstrationer. Kaliumchlorat er nyttigt til blomstringen af dimocarpus longan og er en yderst effektiv metode til frugtproduktion uden for sæsonen. Kaliumchlorat-osmiumtetroxidoxidationssystem har en nyttig anvendelse til syntese af alfa-dicarbonylderivater af acetyleniske forbindelser og 2,3-dihydroxy-1,4-dion fra en 2,5-dialkylfuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kaliumchlorat bruges til tekstiltryk og farvning, som desinfektionsmiddel, til fremstilling af anilinsort og andre farvestoffer. Det kan bruges som en kilde til ilt og også bruges i pyroteknik og kemi demonstrationer. Kaliumchlorat er nyttigt til blomstringen af dimocarpus longan og er en yderst effektiv metode til frugtproduktion uden for sæsonen. Kaliumchlorat-osmiumtetroxidoxidationssystem har en nyttig anvendelse til syntese af alfa-dicarbonylderivater af acetyleniske forbindelser og 2,3-dihydroxy-1,4-dion fra en 2,5-dialkylfuran.
Opløselighed
Opløseligt i vand, glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra inkompatible materialer. Opbevares på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 400 °C (dekomponering) |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chlorate |
| Smeltepunkt | 368 °C |
| Mængde | 250 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.32 |
| FN nummer | UN1485 |
| Merck Index | 14,7620 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, glycerol. Uopløseligt i alkohol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium chlorate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandnærende fast stof Kategori 1
- H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium chlorate