Få mere at vide
Kaliumchlorat, 99%, ekstra rent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10226360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10226360 1 kg Plastflaske 1kg
10656784 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10226360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    513.65 DKK / 1kg
    Spare 96.35 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 3811-04-9 | Molekylformel: ClKO3 | Molekylvægt: 122,55 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3811-04-9
Molekylær formel ClKO3
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00011361
InChI nøgle VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC navn kalium; chlorat
SMIL [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chlorate
Smeltepunkt 356,0 °C til 368,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 98,5% min. (KClO3)
Lineær formel KClO3
Fieser 01,927
Merck Index 15, 7741
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 73 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 555 g/L varmt vand (100 °C), opløseligt i alkalier, 1 g/50 ml glycerol, praktisk talt uopløseligt i alkohol, uopløseligt i æter
Formel vægt 122.55
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium chlorate
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 1
Hazard Statement
  • H271-Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.