Få mere at vide
Kaliumcarbonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Carbonate |
| CAS | 584-08-7 |
| Molekylær formel | C O3 . 2 K |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Potassium carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | dikalium; Karbonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.21 |
| Formel vægt | 137.9122 |