Få mere at vide
Kaliumcarbonat, TRC
Artikelnummer. 30422173
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30422173 25 g
1 options
Artikelnummer. 30422173 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP69505525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Carbonate
CAS 584-08-7
Molekylær formel C O3 . 2 K
Mængde 25 g
Synonym Potassium carbonate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMIL [K+].[K+].[O-]C(=O)[O-]
IUPAC navn dikalium; Karbonat
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Formel vægt 137.9122