Få mere at vide
Potassium Carbonate, Supelco™
Artikelnummer. 15864480
Skift visning
Mængde:
1 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15864480 1 kg
15837290 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864480 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1049281000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Carbonate
Smeltepunkt 891°C
Mængde 1 kg
Molekylær formel K2CO3
MDL nummer MFCD00011382
Synonym Potassium carbonate, potash, Potassium carbonate
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Grad Research
Tæthed 2.43 g/cm3 at 20°C