Få mere at vide
Potassium Carbonate Sesquihydrate, TraceSELECT™, ≥99.995% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15655920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15655920 50 g Poly bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 15655920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 6011150G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Farve Colorless
Fysisk form Crystalline
Mængde 50 g
Molekylær formel C2H6K4O9
Lineær formel K2CO3 · 1.5H2O
MDL nummer MFCD00149925
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC navn tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 330.45
Formel vægt 165.23g/mol
Procent renhed ≥99.995% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Emballage Poly bottle