Få mere at vide
Potassium Carbonate Sesquihydrate, ACS Reagent, 99%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15692620 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15692620 1 kg Poly bottle 1kg
1 options
Artikelnummer. 15692620 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2435581KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Carbonate Sesquihydrate
CAS 6381-79-9
Farve Colorless
Fysisk form Crystalline
Mængde 1 kg
Molekylær formel C2H6K4O9
Lineær formel K2CO3 · 1.5H2O
MDL nummer MFCD00149925
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC navn tetrapotassium trihydrate dicarbonate
Molekylvægt (g/mol) 330.45
Formel vægt 165.23g/mol
Procent renhed 99%
Grad ACS Reagent
Emballage Poly bottle