Få mere at vide
Potassium carbonate sesquihydrate, ACS, 98.5-101.0%
Artikelnummer. 11391568
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391568 100 g 100g
11301578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010981.22
Request Bulk or Custom Format
For Manufacturing of Soaps, Pigments, Printing Ink | CAS: 6381-79-9 | C2H6K4O9 | 330.45 g/mol
Kaliumcarbonat sesquihydrat bruges til fremstilling af sæber, pigmenter, trykfarve, glas, keramik, andre kaliumsalte og som et analytisk laboratoriereagens. Det er også nyttigt som et reagens til fjernelse af kuldioxid fra ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fremstilling af sæber, pigmenter, trykfarve, glas, keramik, andre kaliumsalte, som et analytisk laboratoriereagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6381-79-9
Molekylær formel C2H6K4O9
Molekylvægt (g/mol) 330.45
MDL nummer MFCD00149925
InChI nøgle WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn tetrakaliumtrihydratdicarbonat
SMIL O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate sesquihydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98.5-101.0%
Merck Index 14,7670
Opløselighedsinformation Soluble in water; Practically insoluble in alcohol
Formel vægt 165.23 (138.21 Anhydrous)
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Grad ACS
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic