Få mere at vide
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Artikelnummer. 15673160 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
5kg
Artikelnummer. 15673160
Brand: Honeywell Research Chemicals 3102631KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Carbonate
Mængde 1 kg
Lineær formel K2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
IUPAC navn dipotassium carbonate
Formel vægt 138.21g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus