Få mere at vide
Kaliumcarbonat, reagenskvalitet, Solstice
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium carbonate |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | K2CO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4267587 |
| IUPAC navn | dikalium;carbonat |
| Formel vægt | 138,21 g/mol |
| Procent renhed | ≥98% |
| Grad | Reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate