Få mere at vide
Kaliumcarbonat, Purum p.a., vandfri (anhydr), ≥99,0% (T), Solstice
Artikelnummer. 16693954
Skift visning
20 kg
Artikelnummer.
16693954 20 kg
1 options
Artikelnummer. 16693954 Leverandør Fluka Leverandørnr. 6011020KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7155.00 DKK
    6599.22 DKK / 20kg
    Spare 555.78 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891 °C
CAS 584-08-7
Farve Hvid
CAS Max % ≤ 100%
pH 11.6
Mængde 20 kg
Molekylær formel CK2O3
Lineær formel K2CO3
MDL nummer MFCD00011382
Beilstein 4267587
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dikaliumcarbonat
Molekylvægt (g/mol) 138.21
Grad Reagens
Tæthed 2,430 g/cm3 (19 °C)