Få mere at vide
Kaliumcarbonat, puriss p.a., ACS, ≥99,0% (T), Solstice
Artikelnummer. 15695910
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
4 x 2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25kg
500g
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15695910 250 g Poly flaske 250g
15625920 500 g Poly flaske 500g
15675910 1 kg Poly flaske 1kg
15685910 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15615920 4 x 2.5 kg Poly flaske Pakke med 4
15605920 25 kg Poly flaske 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15695910 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 60109250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00 DKK
    230.60 DKK / 250g
    Spare 29.40 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, vandfri,≥ 99,0 % (T)
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
IUPAC navn dikalium;carbonat
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891 °C
Farve Farveløs eller hvid
Mængde 250 g
Lineær formel K2CO3
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Formel vægt 138,21 g/mol
Procent renhed ≥99,0% (T)
Grad ACS
Emballage Poly flaske
Tæthed 2,430 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate