Få mere at vide
Kaliumcarbonat, Puratronic™ , 99,997 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048547
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11346977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010838.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Kaliumcarbonat har en bred vifte af industrielle og forskningsmæssige anvendelser. Den største anvendelse af kaliumcarbonat er fremstilling af kemikalier, gødning, sæbe og glas. Det bruges som tørremiddel til opløsningsmidler, især hvis der er spor af syrer til stede, og som et rensemiddel for syrer produceret i organisk syntese. Det bruges som buffer ved fremstilling af vin. Det bruges også som brandhæmmende middel i ildslukkere. I organisk syntese er det et meget anvendt reagens til alkylerings- og aryleringsreaktioner på kulstof-, svovl-, nitrogen- og oxygencentre. Det bruges også i aldolkondensering, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidåbning, ringslutning, metalkatalyseret krydskoblingsreaktion, hydrering og en bred vifte af reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
IUPAC navn dikalium;carbonat
Formel vægt 138.21
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.29 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado