Få mere at vide
Kaliumcarbonat, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumcarbonat har en bred vifte af industrielle og forskningsmæssige anvendelser. Den største anvendelse af kaliumcarbonat er fremstilling af kemikalier, gødning, sæbe og glas. Det bruges som tørremiddel til opløsningsmidler, især hvis der er spor af syrer til stede, og som et rensemiddel for syrer produceret i organisk syntese. Det bruges som buffer ved fremstilling af vin. Det bruges også som brandhæmmende middel i ildslukkere. I organisk syntese er det et meget anvendt reagens til alkylerings- og aryleringsreaktioner på kulstof-, svovl-, nitrogen- og oxygencentre. Det bruges også i aldolkondensering, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidåbning, ringslutning, metalkatalyseret krydskoblingsreaktion, hydrering og en bred vifte af reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium carbonate |
| Smeltepunkt | 891 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Beilstein | 4267587 |
| Merck Index | 14,7619 |
| Opløselighedsinformation | Frit opløseligt i vand. Uopløselig i acetone og alkohol. |
| IUPAC navn | dikaliumcarbonat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate