Få mere at vide
Kaliumcarbonat, Puratronic™, 99,997% (metalbasis)
Artikelnummer. 11346977
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11346977 5 g 5g
15475965 25 g 25g
11316977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010838.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Kaliumcarbonat har en bred vifte af industrielle og forskningsmæssige anvendelser. Den største anvendelse af kaliumcarbonat er fremstilling af kemikalier, gødning, sæbe og glas. Det bruges som tørremiddel til opløsningsmidler, især hvis der er spor af syrer til stede, og som et rensemiddel for syrer produceret i organisk syntese. Det bruges som buffer ved fremstilling af vin. Det bruges også som brandhæmmende middel i ildslukkere. I organisk syntese er det et meget anvendt reagens til alkylerings- og aryleringsreaktioner på kulstof-, svovl-, nitrogen- og oxygencentre. Det bruges også i aldolkondensering, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidåbning, ringslutning, metalkatalyseret krydskoblingsreaktion, hydrering og en bred vifte af reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891°C
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.99% (metals basis)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
IUPAC navn dikalium;carbonat
Formel vægt 138.21
Procent renhed 99.997%
Grad Puratronic
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.29 g/mL