Få mere at vide
Potassium carbonate, EMSURE™ MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15854480
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic Bottle
Artikelnummer. Mængde Emballage
15854480 500 g Plastic Bottle
1 options
Artikelnummer. 15854480 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1049280500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-01-2027
Tekniske data
Smeltepunkt 891°C
CAS 584-08-7
Farve White
pH 11.5 to 12.5 (50g/L, H2O, 20°C)
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel CK2O3
MDL nummer MFCD00011382
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
Opløselighedsinformation 1120g/L
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dipotassium carbonate
Molekylvægt (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Procent renhed >99.0%
Grad ACS
Emballage Plastic Bottle
Tæthed 2.43g/3 (20°C)