Learn More
R&D Systems™ Mouse APOA1BP ELISA Kit (Colorimetric)
Product Code. 18605491 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. Quantity Unit Size
18605491 1 Kit 1 set
1 options
Product Code. 18605491 Supplier R&D Systems™ N. del fornitore NBP2770341Kit
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8576.80 DKK
    7549.50 DKK / 1 sæt
    Spare 1027.30 DKK
    11% Slukket
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assay Range 9.375 pg/mL to 600 pg/mL
Assay Sensitivity 2.34 pg/mL
Product Line Novus
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Serum, Plasma, Tissue Homogenates
Specificity This assay has high sensitivity and excellent specificity for detection of Mouse Apolipoprotein A-I/ApoA1. No significant cross-reactivity or interference between Mouse Apolipoprotein A-I/ApoA1 and analogues was observed.
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 128240
Gene Symbol NAXE
Quantity 1 Kit
Research Discipline Cardiovascular Biology
Storage Requirements Store at 4°C.
Synonym AIBPAI-BP, apolipoprotein A-I binding protein, apolipoprotein A-I-binding protein, MGC119143, MGC119144, MGC119145, YjeF N-terminal domain-containing protein 1, YjeF_N1, YJEFN1apoA-I binding protein
Target Mouse
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.