Learn More
TAG-72 Antibody (B72.3 (Satumomab)), Allophycocyanin/Cy7, R&D Systems™
Product Code. 18605487 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Unit Size:
0.1mL
Product Code. Quantity Unit Size
18605487 0.1 mL 0.1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18605487 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP252672APCCY7
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
TAG-72 Monoclonal antibody specifically detects TAG-72 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigen TAG-72
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone B72.3 (Satumomab)
Conjugate APC-Cyanine7
Formulation PBS
Gene Alias CA 72-4, Protein TAG-72, tag 72, tag-72 Protein TAG-72
Host Species Rabbit
Immunogen Tumour-associated glycoprotein 72 is a glycoprotein found on the surface of many cancer cells, including ovary, breast, colon, and pancreatic cells.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Tumor Biomarkers
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG κ
Product Line Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.