Få mere at vide
Kaliumkarbonat, vandfri, granulær, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Carbonate |
| Navn note | Vandfri |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 2.5 kg |
| IUPAC navn | dikalium;carbonat |
| Formel vægt | 138.21 |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske med bred mund |
| Specifik vægtfylde | 1L = 2.29kg |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate