Learn More
Kaliumkarbonat, vandfri, granulær, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Product Code. 15403740 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske med bred mund
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
15403740 500 g Ravfarvet glasflaske med bred mund 500g
15548074 2.5 kg Ravfarvet glasflaske med bred mund 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15403740 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 301201
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Chemical Identifiers
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium Carbonate
Navn note Vandfri
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
IUPAC navn dikaliumcarbonat
Formel vægt 138.21
Grad BAGER ANALYZED™ ACS-reagens
Emballage Ravfarvet glasflaske med bred mund
Specifik vægtfylde 1L = 2.29kg
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium Carbonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium carbonate