Få mere at vide
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10558820 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Emballage:
Plastic keg
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10558820
Brand: Fisher Chemical P/4080/60
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Potassium Carbonate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 891°C
Farve White
pH 11.5 to 12
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
IUPAC navn dipotassium carbonate
Formel vægt 138.21g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.