Få mere at vide
Kaliumcarbonat vandfri, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10497260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Emballage:
Plast pulver krukke
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497260 1 kg Plast pulver krukke 1kg
1 options
Artikelnummer. 10497260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/4120/60
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Smeltepunkt 891 °C
CAS 584-08-7
Farve Hvid
pH 11,5 til 12
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 1 kg
Molekylær formel CK2O3
MDL nummer MFCD00011382
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC navn dikalium;carbonat
Molekylvægt (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Formel vægt 138,21 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.