Få mere at vide
Kaliumcarbonat vandfri, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10647612 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10647612 250 g 250g
10637422 500 g 500g
10191480 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647612 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/4120/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CK2O3, CAS-nummer-584-08-7, carbonat af kaliumcarbonat, kulsyre, dikaliumsalt, dikaliumcarbonat, kaliumcarbonat, perleaske, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, vandfri, salt af tandsten, 500g, Hvid, 21 g/mol. BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 891 °C
Farve Hvid
pH 11,5 til 12
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 250 g
IUPAC navn dikalium;carbonat
Formel vægt 138,21 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.