Få mere at vide
Kaliumcarbonat vandfri, certificeret AR , til analyse, opfylder analytiske specifikationer for Ph.Eur., Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
CK2O3, CAS-nummer-584-08-7, carbonat af kaliumcarbonat, kulsyre, dikaliumsalt, dikaliumcarbonat, kaliumcarbonat, perleaske, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, kaliumcarbonat, vandfri, salt af tandsten, 500g, Hvid, 21 g/mol. BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 891 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 11,5 til 12 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | dikaliumcarbonat |
| Formel vægt | 138,21 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.