Få mere at vide
Kaliumcarbonat, anhydr, 99%
Artikelnummer. 11457967
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457967 500 g 500g
11467967 2500 g 2500g
11477967 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16625.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Kaliumcarbonat har en bred vifte af industrielle og forskningsmæssige anvendelser. Den største anvendelse af kaliumcarbonat er fremstilling af kemikalier, gødning, sæbe og glas. Det bruges som tørremiddel til opløsningsmidler, især hvis der er spor af syrer til stede, og som et rensemiddel for syrer produceret i organisk syntese. Det bruges som buffer ved fremstilling af vin. Det bruges også som brandhæmmende middel i ildslukkere. I organisk syntese er det et meget anvendt reagens til alkylerings- og aryleringsreaktioner på kulstof-, svovl-, nitrogen- og oxygencentre. Det bruges også i aldolkondensering, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidåbning, ringslutning, metalkatalyseret krydskoblingsreaktion, hydrering og en bred vifte af reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kaliumcarbonat har en bred vifte af industrielle og forskningsmæssige anvendelser. Den største anvendelse af kaliumcarbonat er fremstilling af kemikalier, gødning, sæbe og glas. Det bruges som tørremiddel til opløsningsmidler, især hvis der er spor af syrer til stede, og som et rensemiddel for syrer produceret i organisk syntese. Det bruges som buffer ved fremstilling af vin. Det bruges også som brandhæmmende middel i ildslukkere. I organisk syntese er det et meget anvendt reagens til alkylerings- og aryleringsreaktioner på kulstof-, svovl-, nitrogen- og oxygencentre. Det bruges også i aldolkondensering, Michael-reaktion, acylering, Wittig-reaktion, Knoevenagel-reaktion, elimineringsreaktion, epoxidåbning, ringslutning, metalkatalyseret krydskoblingsreaktion, hydrering og en bred vifte af reaktioner.
Opløselighed
Frit opløseligt i vand. Uopløseligt i acetone og alkohol.
Bemærkninger
Kaliumcarbonat er et hygroskopisk og udflydende fast stof.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891°C
Navn note anhydrous
pH 11,5 til 12,5
Mængde 500 g
Lineær formel K2CO3
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
IUPAC navn dikaliumcarbonat
Formel vægt 138.21
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.29
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: carbonic acid