Få mere at vide
Potassium carbonate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. p-4407724
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5kg
Artikelnummer. 11367457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012609.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Det kan bruges i farmaceutiske laboratorier som et tørremiddel eller som en kilde til kalium. Det bruges også i ildslukkere, til fremstilling af sæbe, glas og til at blødgøre vand. Vandigt kaliumcarbonat spiller en vigtig rolle i kuldioxidabsorption fremmet af piperazin. Det er også vigtigt for absorptionen af kuldioxid fremmet af borsyre. Det er også nyttigt til syntese af azoler og diaziner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891°C
Farve Gul
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Beilstein 4267587
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC navn dikaliumcarbonat
Formel vægt 138.21
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.29 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Carbonic acid, dipotassium salt