Få mere at vide
Kaliumcarbonat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11367457
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367457 25 g 25g
11327457 100 g 100g
11357457 500 g 500g
11337457 1 kg 1kg
11347457 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11367457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012609.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138,21 g/mol
Det kan bruges i farmaceutiske laboratorier som et tørremiddel eller som en kilde til kalium. Det bruges også i ildslukkere, til fremstilling af sæbe, glas og til at blødgøre vand. Vandigt kaliumcarbonat spiller en vigtig rolle i kuldioxidabsorption fremmet af piperazin. Det er også vigtigt for absorptionen af kuldioxid fremmet af borsyre. Det er også nyttigt til syntese af azoler og diaziner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 584-08-7
Molekylær formel CK2O3
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00011382
InChI nøgle BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMIL [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium carbonate
Smeltepunkt 891 °C
Farve Gul
Fysisk form Granulat
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0% min.
Tæthed 2,29 g/cm3 ved 20 °C
Beilstein 4267587
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
IUPAC navn dikaliumcarbonat
Formel vægt 138.21
Grad ACS
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium carbonate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, dipotassium salt