Få mere at vide
Kaliumcarbonat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Det kan bruges i farmaceutiske laboratorier som et tørremiddel eller som en kilde til kalium. Det bruges også i ildslukkere, til fremstilling af sæbe, glas og til at blødgøre vand. Vandigt kaliumcarbonat spiller en vigtig rolle i kuldioxidabsorption fremmet af piperazin. Det er også vigtigt for absorptionen af kuldioxid fremmet af borsyre. Det er også nyttigt til syntese af azoler og diaziner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium carbonate |
| Smeltepunkt | 891 °C |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 1 kg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.29 |
| Beilstein | 4267587 |
| Merck Index | 14,7619 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol. |
| IUPAC navn | dikalium;carbonat |
| Vis mere |