Få mere at vide
Potassium carbonate, 99+%, ACS reagent, anhydrous
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Adsorbent
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Carbonate |
| Smeltepunkt | 891.0°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Fine Granular Powder |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | K2CO3 |
| Fieser | 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167 |
| Merck Index | 15, 7740 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium carbonate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.