Få mere at vide
Potassium bromomethyltrifluoroborate, 95%
Artikelnummer. 10515490 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10515490 1 g 1g
10008239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515490 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 888711-44-2 | CH2BBrF3K | 200.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 888711-44-2
Molekylær formel CH2BBrF3K
Molekylvægt (g/mol) 200.83
InChI nøgle AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
IUPAC navn potassium;bromomethyl(trifluoro)boranuide
SMIL [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromomethyltrifluoroborate
Smeltepunkt 220.0°C
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 1 g
Analyseprocentområde 95%
Formel vægt 200.83
Procent renhed 95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromomethyltrifluoroborate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.