Få mere at vide
Kaliumbrommethyltrifluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454857
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454857 5 g 5g
15444857 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32168.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 888711-44-2 | Molekylformel: CH2BBrF3K | Molekylvægt: 200,835 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 888711-44-2
Molekylær formel CH2BBrF3K
Molekylvægt (g/mol) 200.835
MDL nummer MFCD09265154
InChI nøgle AZDFPIRYUOCVCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium bromomethyl trifluoroborate, potassium bromomethyltrifluoroborate, potassium bromomethyl trifluoroboranuide, potassium bromomethyl trifluoro boranuide, potassium bromomethyl trifluoro borate 1-, borate 1-, bromomethyl trifluoro-, potassium 1:1 , t-4, pubchem11564, bromomethyl potassium trifluoroborate, postassium bromomethyltrifluoroborate, trifluoro bromomethyl potassioboron v
PubChem CID 23690312
IUPAC navn kalium;brommethyl(trifluor)boranuid
SMIL [B-](CBr)(F)(F)F.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromomethyltrifluoroborate
Lineær formel BrCH2BF3K
Mængde 5 g
Formel vægt 200.84
Procent renhed 95%