Få mere at vide
Kaliumbromid, ultratørt, 99,98% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumbromid anvendes til fremstilling af fotografisk papir, gravering og litografi, i spektroskopi og som analytisk laboratoriereagens. Kaliumbromid anvendes i antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til bromering af alkener ved hjælp af cerium(IV) ammoniumnitrat. Det spiller en væsentlig rolle med diacetoxyiodbenzen til bromering af alkener og alkyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Emballage | Ampul |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Vis mere |