Få mere at vide
Kaliumbromid, ultratør, 99,95% (metalbaseret)
Artikelnummer. 11399667
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399667 100 g 100g
11389667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041282.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Kaliumbromid bruges i en række forskellige anvendelser såsom spektroskopi, infrarød transmission, som et laboratoriereagens og til fjernelse af perifere membranproteiner. Det bruges også i lysfølsomme kemikalier, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730 °C
Navn note Ampuleret under argon
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroskopisk
Udseende Hvidt pulver/krystaller
Analyseprocentområde 99,95 % (metalbasis)
Tæthed 2,75 g/cm3 ved 20 °C
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol, glycerol og ether.
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119.01