Få mere at vide
Potassium bromide, ultra dry, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11389667
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389667 25 g 25g
11399667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041282.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Kaliumbromid bruges i en række forskellige anvendelser såsom spektroskopi, infrarød transmission, som et laboratoriereagens og til fjernelse af perifere membranproteiner. Det bruges også i lysfølsomme kemikalier, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Spezifikation
Kogepunkt 1435°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note Ampouled under argon
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol and ether.
IUPAC navn kaliumbromid
Formel vægt 119.01
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Powder/crystals
Tæthed 2.75
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.