Få mere at vide
Potassium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11327008
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327008 25 g 25g
11337008 100 g 100g
11317008 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014700.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Kaliumbromid er meget udbredt som et antikonvulsivt middel og et beroligende middel. Anvendes også til fremstilling af stabile Pd-nanokuber, der anvendes til immunmærkning. Kaliumbromid anvendes til oprensning af Sarcocystis neurona sporocyster ved diskontinuerlig tæthedsgradientcentrifugering. Kan bruges til fjernelse af perifere membranproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note Ultra dry
Farve Hvid
Fysisk form Perler
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,7618
Opløselighedsinformation It is freely soluble in water. very slightly soluble in diethyl ether
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119.01
Procent renhed 99.9%
Lugt Odorless
Emballage Ampul
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.75 g/mL