Få mere at vide
Kaliumbromid, TRC
Artikelnummer. 30010694
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010694 100 g
30003519 10 g
30004697 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP695045100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-02-3
Molekylær formel Br K
Molekylvægt (g/mol) 119
Synonym Potassium bromide, NSC 77367, Potassium bromide, NSC 77367
IUPAC navn kalium; Bromid
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Formel vægt 117.882