Få mere at vide
Potassium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 117.882 |