Få mere at vide
Potassium Bromide, TraceSELECT™, ≥99.99% (Metals Basis), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15627440 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15627440 25 g Poly Bottle 25g
15617440 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15627440 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 9073725G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn potassium bromide
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1383°C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 734°C
Farve Colorless
Mængde 25 g
Lineær formel KBr
FN nummer NONH for all modes of transport
Opløselighedsinformation 656g/L at 20°C
Formel vægt 119g/mol
Procent renhed ≥99.9995% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Lugt Odorless
Emballage Poly Bottle
Udseende Solid
Damptryk 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Tæthed In water 2.73g/cm3 at 20°C