Få mere at vide
Kaliumbromidopløsning 1mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12923574 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Emballage:
Flaske
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12923574 1000 mL Flaske 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12923574 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 255 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 DKK
    802.07 DKK / 1000ml
    Spare 267.93 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Mængde 1000 mL
Molekylær formel BrK
MDL nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
IUPAC navn kaliumbromid
Molekylvægt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M (1N)
Emballage Flaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide 1M Volumetric solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium bromide