Få mere at vide
Kaliumbromidopløsning 0,5mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12913574 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12913574 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12913574 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. VL 254 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
Emballage Flaske
CAS 7758-02-3, 7732-18-5
Molekylær formel BrK
Koncentration 0.5 M
MDL nummer MFCD00011358
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
IUPAC navn kaliumbromid
Molekylvægt (g/mol) 119.00
PubChem CID 253877
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:32030