Få mere at vide
Kaliumbromid, puriss., Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15620560
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
25kg
500g
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15620560 100 g 100g
15660560 500 g 500g
15630560 1 kg 1kg
15640560 2.5 kg 2.5kg
15670560 6 x 1 kg Pakke med 6
15680560 6 x 2.5 kg Pakke med 6
15650560 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15620560 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 02110100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 DKK
    293.92 DKK / 100g
    Spare 38.08 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99,5-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
Navn note Opfylder analytisk specifikation for Ph. Eur.BP, USP
CAS 7758-02-3, 14708-99-7
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Lineær formel KBr
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn kaliumbromid
Formel vægt 119g/mol
Procent renhed 99,5 til 100,5 %
Grad puriss.
Emballage Plastflaske
Damptryk 0,01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide