Få mere at vide
Kaliumbromid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Kaliumbromid bruges i en række forskellige anvendelser såsom spektroskopi, infrarød transmission, som et laboratoriereagens og til fjernelse af perifere membranproteiner. Det bruges også i lysfølsomme kemikalier, maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |