Få mere at vide
Kaliumbromid, Premium FTIR-kvalitet
Artikelnummer. 15452847
Skift visning
Mængde:
200 Pc.
25 Pc.
50 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452847 200 Pc. Pakke med 200
15432847 25 Pc. Pakke med 25
15422847 50 Pc. Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047111.KQ
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC navn potassium bromide
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Smeltepunkt 730 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 200 Pc.
Lugt Lugtfri
Emballage 0,5g pakker
Brydningsindeks 1.559
Tæthed 2.75 g/mL
Lineær formel KBr
Merck Index 14,7618
Formel vægt 119.01
Grad Premium FTIR