Beskrivelse
100 g, glaskrukke
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Smeltepunkt | 734 °C |
| CAS | 2-3-7758 |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 8,8 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glaskrukke |
| Damptryk | <0,01 mmHg ved 20 °C |
| Molekylær formel | BrK |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.