Få mere at vide
Kaliumbromid, FTIR-kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407721
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11344757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039794.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Kaliumbromid bruges som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til fjernelse af perifere membranproteiner. Kaliumbromid og natriumperborat spiller en vigtig rolle for mild og regioselektiv oxidativ bromering af aniliner. Dens pellet er nyttig til fine strukturelle karakteristika ved infared spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435°C
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
Smeltepunkt 730°C
Navn note FTIR Grade
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate.
IUPAC navn kaliumbromid
Formel vægt 119.01
Grad Premium FTIR
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.75 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium bromide