Få mere at vide
Kaliumbromid, FTIR-kvalitet
Artikelnummer. 11359107
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359107 100 g 100g
11344757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039794.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119,00 g/mol
Kaliumbromid bruges som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til fjernelse af perifere membranproteiner. Kaliumbromid og natriumperborat spiller en vigtig rolle for mild og regioselektiv oxidativ bromering af aniliner. Dens pellet er nyttig til fine strukturelle karakteristika ved infared spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 1435 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
Smeltepunkt 730 °C
Navn note FTIR Grade
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.559
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.75 g/mL
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og let opløselig i diethylether. Uopløselig i acetat.
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119.01
Grad Premium FTIR