Få mere at vide
Kaliumbromid, FTIR-kvalitet
Beskrivelse
Kaliumbromid bruges som veterinærlægemiddel, som antiepileptisk medicin til hunde. Det bruges til fjernelse af perifere membranproteiner. Kaliumbromid og natriumperborat spiller en vigtig rolle for mild og regioselektiv oxidativ bromering af aniliner. Dens pellet er nyttig til fine strukturelle karakteristika ved infared spektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1435 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Bromide |
| Smeltepunkt | 730 °C |
| Navn note | FTIR Grade |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Brydningsindeks | 1.559 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.75 g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og let opløselig i diethylether. Uopløselig i acetat. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Potassium bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Potassium bromide