Få mere at vide
Kaliumbromid, FT-IR-kvalitet,≥ 99% spormetaller, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632160 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 15632160
Brand: Honeywell-Fluka 221864100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Bromide
Mængde 100 g
Lineær formel KBr
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119g/mol
Procent renhed ≥99% (trace metals basis)
Emballage Poly flaske
Damptryk 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Produktidentifikator
  • Potassium bromide