Få mere at vide
Kaliumbromid, til IR-spektroskopi, Solstice
Product Code. 15624700
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
6 x 100 g
Unit Size:
100g
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15624700 100 g 100g
15644700 6 x 100 g Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15624700 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 34919100G
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
til IR-spektroskopi
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-3-7758
Molekylær formel BrK
Molekylvægt (g/mol) 119.00
MDL nummer MFCD00011358
InChI nøgle IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMIL [K+].[Br-]
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Potassium bromide
Fysisk form Solid
Mængde 100 g
Lineær formel KBr
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn kalium; bromid
Formel vægt 119g/mol
Grad Not Available
Damptryk 0,01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.