Få mere at vide
Kaliumbromid krystal optisk rektangel, 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm, poleret begge sider, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium bromide crystal optic rectangle |
| Navn note | 38,5 mm x 19,5 mm x 4 mm, poleret på begge sider |
| CAS | 2-3-7758 |
| Mængde | 1 hv. |
| Molekylær formel | BrK |
| MDL nummer | MFCD00011358 |
| Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
| InChI nøgle | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
| SMIL | [K+].[Br-] |
| IUPAC navn | kalium; bromid |
| Vis mere |